Learn More
R&D Systems™ Human GDF-9 (NP_005251.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18732587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18732587 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18732587 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    348.60€ / 10µg
    Risparmia 20.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Gene GDF-9
Numero di accesso NP_005251.1
ID gene (immissione) 2661
Alias gene GDF9, GDF-9, growth differentiation factor 9, growth/differentiation factor 9
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg