missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GDF11 Partial ORF (NP_005802, 310 a.a. - 407 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_005802
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 10220
Peso molecolare 36.52kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16172176
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010220-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16162176
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010220-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The protein encoded by this gene is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and the TGF-beta superfamily. This group of proteins is characterized by a polybasic proteolytic processing site which is cleaved to produce a mature protein containing seven conserved cysteine residues. The members of this family are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues. Studies in mice and Xenopus suggest that this protein is involved in mesodermal formation and neurogenesis during embryonic development. [provided by RefSeq]

Sequence: ESRCCRYPLTVDFEAFGWDWIIAPKRYKANYCSGQCEYMFMQKYPHTHLVQQANPRGSAGPCCTPTKMSPINMLYFNDKQQIIYGKIPGMVVDRCGCS
Specifica

Specifica

NP_005802
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BMP-11/BMP11
GDF11
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10220
GDF11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ESRCCRYPLTVDFEAFGWDWIIAPKRYKANYCSGQCEYMFMQKYPHTHLVQQANPRGSAGPCCTPTKMSPINMLYFNDKQQIIYGKIPGMVVDRCGCS
RUO
GDF11
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications