Learn More
R&D Systems™ Human GFAP (NP_002046.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18774357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18774357 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18774357 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Specifica
Gene GFAP
Numero di accesso NP_002046.1
ID gene (immissione) 2670
Alias gene ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg