missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GM2/GD2 Synthase/ B4GALNT1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18714097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18714097 100 μg 100µg
18741957 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18714097 Fornitore R&D Systems N. del fornitore MAB105031100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

B4GALNT1 Monoclonal antibody specifically detects B4GALNT1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene B4GALNT1
Applicazioni Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 1024936
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N. accesso geni Q00973
Alias gene (N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramide, beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 1, beta1,4GalNAc-T, beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 1, beta1-4GalNAc-T, GALGT, GALGTEC 2.4.1.92, GalNAc-T, GALNACT, GD2 Synthase, GD2 synthase, GM2 synthase, GM2 Synthase, GM2/GD2 synthase, SIAT2, SPG26, UDP-Gal:betaGlcNAc beta-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase transferase 1, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:(N-acetylneuraminyl)-galactosylglucosylceramideN-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T)
Specie ospite Mouse
Immunogeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human GM2/GD2 Synthase/ B4GALNT1, Ser26-Gln533, Accession # Q00973
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2583
Ricostituzione Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Human
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.