Learn More
R&D Systems™ Human GPR89A (NP_001091081.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18794027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18794027 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18794027 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Specifica
Gene GPCR GPR89
Numero di accesso NP_001091081.1
ID gene (immissione) 653519
Alias gene FLJ10492, FLJ11696, FLJ36909, FLJ79270, G protein-coupled receptor 89 A, Golgi pH regulator A, GPHR, GPHRA, GPR89, GPR89B, MGC688, MGC87324, protein GPR89, Protein GPR89A, Putative MAPK-activating protein PM01, Putative NF-kappa-B-activating protein 90, SH120, UNQ192
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg