Learn More
MedChemExpress Human growth hormone-releasing factor
Codice prodotto. 16412639
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16412639 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16412639 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0089
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Human growth hormone-releasing factor (Growth Hormone Releasing Factor human) is a hypothalamic polypeptide and stimulates GH production and release by binding to the GHRH Receptor (GHRHR) on cells in the anterior pituitary.
Specifica
CAS 83930-13-6
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 5039.65 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 25 mg/mL (4.96 mM∣Need ultrasonic and warming)
Sinonimo Growth Hormone Releasing Factor human