Learn More
Abnova™ Human H2AFY2 Full-length ORF (NP_061119.1, 1 a.a. - 372 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_061119.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 55506 |
Peso molecolare | 66.5kDa |
Codice del prodotto | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
16161503
|
Abnova™
H00055506-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16171503
|
Abnova™
H00055506-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Sequence: MSGRSGKKKMSKLSRSARAGVIFPVGRLMRYLKKGTFKYRISVGAPVYMAAVIEYLAAEILELAGNAARDNKKARIAPRHILLAVANDEELNQLLKGVTIASGGVLPRIHPELLAKKRGTKGKSETILSPPPEKRGRKATSGKKGGKKSKAAKPRTSKKSKPKDSDKEGTSNSTSEDGPGDGFTILSSKSLVLGQKLSLTQSDISHIGSMRVEGIVHPTTAEIDLKEDIGKALEKAGGKEFLETVKELRKSQGPLEVAEAAVSQSSGLAAKFVIHCHIPQWGSDKCEEQLEETIKNCLSAAEDKKLKSVAFPPFPSGRNCFPKQTAAQVTLKAISAHFDDSSASSLKNVYFLLFDSESIGIYVQEMAKLDAKSpecifications
NP_061119.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
66.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSGRSGKKKMSKLSRSARAGVIFPVGRLMRYLKKGTFKYRISVGAPVYMAAVIEYLAAEILELAGNAARDNKKARIAPRHILLAVANDEELNQLLKGVTIASGGVLPRIHPELLAKKRGTKGKSETILSPPPEKRGRKATSGKKGGKKSKAAKPRTSKKSKPKDSDKEGTSNSTSEDGPGDGFTILSSKSLVLGQKLSLTQSDISHIGSMRVEGIVHPTTAEIDLKEDIGKALEKAGGKEFLETVKELRKSQGPLEVAEAAVSQSSGLAAKFVIHCHIPQWGSDKCEEQLEETIKNCLSAAEDKKLKSVAFPPFPSGRNCFPKQTAAQVTLKAISAHFDDSSASSLKNVYFLLFDSESIGIYVQEMAKLDAK | |
RUO | |
H2AFY2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55506 | |
H2AFY2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
macroH2A2 | |
H2AFY2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |