missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HDGFL1 Full-length ORF (NP_612641.2, 1 a.a. - 251 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_612641.2
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 154150
Peso molecolare 53.6kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16158793
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00154150-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16148793
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00154150-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Sequence: MSAYGMPMYKSGDLVFAKLKGYAHWPARIEHMTQPNRYQVFFFGTHETAFLSPKRLFPYKECKEKFGKPNKRRGFSAGLWEIENNPTVQASDCPLASEKGSGDGPWPEPEAAEGDEDKPTHAGGGGDELGKPDDDKPTEEEKGPLKRSAGDPPEDAPKRPKEAAPDQEEEAEAERAAEAERAAAAAAATAVDEESPFLVAVENGSAPSEPGLVCEPPQPEEEELREEEVADEEASQEWHAEAPGGGDRDSL
Specifica

Specifica

NP_612641.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSAYGMPMYKSGDLVFAKLKGYAHWPARIEHMTQPNRYQVFFFGTHETAFLSPKRLFPYKECKEKFGKPNKRRGFSAGLWEIENNPTVQASDCPLASEKGSGDGPWPEPEAAEGDEDKPTHAGGGGDELGKPDDDKPTEEEKGPLKRSAGDPPEDAPKRPKEAAPDQEEEAEAERAAEAERAAAAAAATAVDEESPFLVAVENGSAPSEPGLVCEPPQPEEEELREEEVADEEASQEWHAEAPGGGDRDSL
RUO
HDGFL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
154150
HDGFL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PWWP1/dJ309H15.1
HDGFL1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications