Learn More
R&D Systems™ Human Heart Aorta Valve Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18781444 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18781444 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18781444 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NB82059218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00€
    1132.95€ / 1mg
    Risparmia 67.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Western Blot, Immunoprecipitation
The Human Heart Aorta Valve Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Aorta Valve
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Heart Aorta Valve Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Linea di prodotti Novus
Protein State Native
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Heart
For Research Use Only