Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Heart |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - hypertension: Heart Atrium, right |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Hypertension |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only