Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Congestive Heart)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Congestive Heart) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tissue | Heart |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - Congestive Heart Failure: Heart |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Congestive Heart |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only