Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human.
Specifica
Specifica
| Tissue | Heart |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - hypertension: Artery |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Hypertension |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Product Type | Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Hypertension) |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only