Learn More
R&D Systems™ Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit
Codice prodotto. 18791864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18791864 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18791864 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DHP250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    1013.25€ / 1 sets
    Risparmia 61.75€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Hepcidin Quantikine ELISA Kit quantifies human Hepcidin Antimicrobial Peptide in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assay Sensitivity 3.81pg/mL
Linea di prodotti R&D Systems
Tipo di campione Serum, Urine
Quantità 1 Kit