Learn More
Abnova™ Human HFE2 Partial ORF (NP_973733, 93 a.a. - 173 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_973733 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 148738 |
Peso molecolare | 34.65kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16162087
|
Abnova™
H00148738-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16172087
|
Abnova™
H00148738-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The product of this gene is involved in iron metabolism. It may be a component of the signaling pathway which activates hepcidin or it may act as a modulator of hepcidin expression. It could also represent the cellular receptor for hepcidin. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. Defects in this gene are the cause of hemochromatosis type 2A, also called juvenile hemochromatosis (JH). JH is an early-onset autosomal recessive disorder due to severe iron overload resulting in hypogonadotrophic hypogonadism, hepatic fibrosis or cirrhosis and cardiomyopathy, occurring typically before age of 30. [provided by RefSeq]
Sequence: GGCPPSQRLSRSERNRRGAITIDTARRLCKEGLPVEDAYFHSCVFDVLISGDPNFTVAAQAALEDARAFLPDLEKLHLFPSSpecifica
NP_973733 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.65kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HFE2A/HJV/JH/MGC23953/RGMC | |
HFE2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
148738 | |
HFE2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GGCPPSQRLSRSERNRRGAITIDTARRLCKEGLPVEDAYFHSCVFDVLISGDPNFTVAAQAALEDARAFLPDLEKLHLFPS | |
RUO | |
HFE2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |