Learn More
Abnova™ Human HIC1 Partial ORF (NP_006488.2, 627 a.a. - 705 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_006488.2
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 3090
Peso molecolare 34.32kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16064125
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00003090-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16054125
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00003090-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: PEGVFAVARLTAEQLSLKQQDKAAAAELLAQTTHFLHDPKVALESLYPLAKFTAELGLSPDKAAEVLSQGAHLAAGPDG
Specifica
Specifica
NP_006488.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.32kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ZBTB29/hic-1
HIC1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3090
HIC1 (Human) Recombinant Protein (Q02)
PEGVFAVARLTAEQLSLKQQDKAAAAELLAQTTHFLHDPKVALESLYPLAKFTAELGLSPDKAAEVLSQGAHLAAGPDG
RUO
HIC1
Wheat Germ (in vitro)