missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
The Human HMGB1/HMG-1 ELISA Kit (Colorimetric) measures human HMGB1/HMG-1 in serum, plasma and other biological fluids.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.25 - 2000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 18.75 pg/mL |
| Cross-reattività | This kit recognizes Human HMGB-1 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human HMGB-1 and analogues was observed. |
| Product Type | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Tipo di campione | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3146 |
| Simbolo del gene | HMGB1 |
| Specie ospite | Human |
| Quantità | 1 Kit |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?