missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HOXB3 Partial ORF (NP_002137.4, 272 a.a. - 370 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_002137.4
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 3213
Peso molecolare 36.63kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16169514
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00003213-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16159514
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00003213-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene is a member of the Antp homeobox family and encodes a nuclear protein with a homeobox DNA-binding domain. It is included in a cluster of homeobox B genes located on chromosome 17. The encoded protein functions as a sequence-specific transcription factor that is involved in development. Increased expression of this gene is associated with a distinct biologic subset of acute myeloid leukemia (AML). [provided by RefSeq]

Sequence: TAGFMNALHSMTPSYESPSPPAFGKAHQNAYALPSNYQPPLKGCGAPQKYPPTPAPEYEPHVLQANGGAYGTPTMQGSPVYVGGGGYADPLPPPAGPSL
Specifica

Specifica

NP_002137.4
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HOX2/HOX2G/Hox-2.7
HOXB3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3213
HOXB3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TAGFMNALHSMTPSYESPSPPAFGKAHQNAYALPSNYQPPLKGCGAPQKYPPTPAPEYEPHVLQANGGAYGTPTMQGSPVYVGGGGYADPLPPPAGPSL
RUO
HOXB3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications