Learn More
R&D Systems™ Human HTRA2/Omi (NP_037379.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18790188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18790188 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18790188 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    387.45€ / 10µg
    Risparmia 22.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene HTRA2/Omi
Numero di accesso NP_037379.1
ID gene (immissione) 27429
Alias gene High temperature requirement protein A2, HtrA serine peptidase 2, HtrA2, HtrA-like serine protease, Omi, OMIOmi stress-regulated endoprotease, PARK13EC 3.4.21.108, PRSS25, PRSS25serine, 25, Serine protease 25, serine protease HTRA2, mitochondrial, Serine proteinase OMI
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg