Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha 2/IFNA2 DuoSet ELISA
Description
The Human IFN-alpha 2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-alpha 2.
Spécification
Spécification
| Intervallo saggio | 3.12 to 200 pg/mL |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| ID gene (immissione) | 3440 |
| Specie ospite | Human |
| Quantità | 1 Kit (5 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | alpha-2a interferon, Ifa2, IFNA, IFNA2, IFNA2a, IFNA2b, IFNA2c, IFNAA, IFNalpha 2, IFN-alpha-2, IFN-alphaA, INFA2, interferon alpha 2b, interferon alpha A, interferon alpha-2, Interferon alpha-A, interferon, alpha 2, LeIF A, MGC125764, MGC125765 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?