Learn More
R&D Systems™ Human IFN-beta Quantikine ELISA Kit
Descrizione
The Human IFN-beta Quantikine ELISA Kit quantifies human IFN-beta in cell culture supernates (50 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 7.81 - 500pg/mL |
| Assay Sensitivity | 0.781pg/mL |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant |
| Specificità | Natural and Recombinant Human IFN-beta |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3456 |
| Quantità | 1 Kit |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (50uL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vedi altri risultati |