Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma Quantikine ELISA Kit
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 5.69 pg/mL |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Heparin Plasma, Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human IFN-gamma |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3458 |
| Quantità | 1 Kit |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma |
| Vedi altri risultati |