missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals Human IgG ELISA Kit (Colorimetric)

Codice prodotto. 18375754 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18375754 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18375754 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314790

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Intervallo saggio 1.56-100 ng/ml
Assay Sensitivity 0.94 ng/ml
Product Type ELISA Kit (Colorimetric)
Tipo di campione Biological Fluids, Plasma, Serum
Specificità This kit recognizes Human IgG in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human IgG and analogues was observed.
Da utilizzare con (applicazione) ELISA, Sandwich ELISA
ID gene (immissione) 3500
Simbolo del gene IGHG1
Quantità 1 Kit
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Requisiti di stoccaggio Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Sinonimo Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Bersaglio Human
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.