missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IL-10 High Sensitivity Magnetic Luminex™ Performance Assay

Codice prodotto. 18461810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18461810 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18461810 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore LHSCM217

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.

  • Magnetic format allows for easier wash steps
  • Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits
  • Precise and Specific
  • Requires a small sample volume (<50 μL)
  • Run your assay in just 3-5 hours
  • Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
  • Enough reagents for one 96-well plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantità 1 Kit
Specie Human
Bersaglio legante IL-10
Tipo di profilo Magnetic
Assay Sensitivity 0.24pg/mL
Intervallo saggio 0.46 - 1900pg/mL
ID gene (immissione) 3586
Simbolo del gene IL10
Tipo di campione Serum, Plasma (EDTA, Heparin)
Volume del campione Serum (50μL),EDTA Plasma (50μL),Heparin Plasma (50μL)
Sinonimo CSIF, CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, GVHDS, IL10, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF
Contenuto kit
  • Microparticle Concentrate
  • Biotin-Antibody Concentrate
Content And Storage Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.