Learn More
R&D Systems™ Human IL-11 (NP_000632.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18781777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18781777 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18781777 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.45€
    325.50€ / 10µg
    Risparmia 38.95€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Gene IL-11
Numero di accesso NP_000632.1
ID gene (immissione) 3589
Alias gene Adipogenesis inhibitory factor, AGIFoprelvekin, IL-11 Oprelvekin, interleukin 11, interleukin-11
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg