Learn More
R&D Systems™ Human IL-15 Quantikine ELISA Kit
Codice prodotto. 18762304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
6 Plates
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Sufficiente per Dimensione della confezione
18762304 1 Plate 1 x 96-well Plate 1 set
18761854 6 Plates 6 x 96-well Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18762304 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore D1500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00€
    912.45€ / 1 sets
    Risparmia 52.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Human IL-15 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-15 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-15 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Intervallo saggio 3.90 - 250pg/mL
Assay Sensitivity 2pg/mL
Coniugato HRP
Cross-reattività Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Linea di prodotti R&D Systems
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificità Natural and Recombinant Human IL-15
Sufficiente per 1 x 96-well Plate
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 3600
Quantità 1 Plate
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo IL15, IL-15 mgC9721, interleukin 15, interleukin-15