Learn More
R&D Systems™ Human IL-17D (NP_612141.1) VersaClone cDNA
Specifica
Specifica
| Gene | IL-17D |
| Numero di accesso | NP_612141.1 |
| ID gene (immissione) | 53342 |
| Alias gene | FLJ30846, IL17D, IL-17Dinterleukin 27, IL-22, IL-27interleukin-17D, IL27interleukin-27, interleukin 17D, Interleukin-27 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 10 μg |