Learn More
Proteintech™ Human IL-2 ELISA Kit
Codice prodotto. 16851446 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Target Species unitSize
16851446 Human 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16851446 Fornitore Proteintech™ N. del fornitore KE0001796T
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous IL2
  • Recognizes human IL2
  • IL2 (Interleukin-2) is a four-helix bundle, Type I cytokine that functions as growth factor for leukocutes
    • Essential in immune system for immune homeostasis, normal I regulatory cell function and self-tolerance
    • Regulates immune cell homeostasis, used to treat a range of disorders including cancer and autoimmune disease
    • Signals through heterodimerization of IL-2R beta and IL-2R gamma receptor subunits
Process:
  • Antibody specific for IL2 pre-coated onto microwells
  • IL2 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for IL2 is added to detect captured IL2 protein
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Numero di accesso NP_000577
Intervallo saggio 15.6 to 1000 pg/mL
Assay Sensitivity 3.6 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 3558
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P60568
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human IL-2 ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine