Learn More
Proteintech™ Human IL-3 ELISA Kit
Codice prodotto. 16811596 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Target Species unitSize
16811596 Human 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16811596 Fornitore Proteintech™ N. del fornitore KE0018596T
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous IL-3
  • Recognizes human IL-3
  • IL-3 (Interleukin-3) is a multilineage hematopoietic growth factor that promotes proliferation, differentiation and survival of early multilineage hematopoietic progenitors
    • Plays role in stimulating proliferation and survival of myeloid precursors
    • Involved in cell activities like cell growth, differentiation, apoptosis
    • Shown to possess neurotrophic activity and may be associated with neurological disorders
Process:
  • Antibody specific for IL-3 pre-coated onto microwells
  • IL-3 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody specific for IL-3 is added to detect captured IL-3 protein
  • For signal development, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Numero di accesso BC066272
Intervallo saggio 7.8 to 500 pg/mL, 15.6 to 1000 pg/mL
Assay Sensitivity 0.18 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 3562
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 3.5 hr.
UniProt ID P08700
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human CHGA ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine