Learn More
Proteintech™ Human IL-31 ELISA Kit
Codice prodotto. 16871496 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Human
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16871496
Marca: Proteintech™ KE0008696T
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous human IL31
  • Recognizes human IL-31
  • IL-31 (Interleukin-31) is a four-helix bundle cytokine, expressed by several types of cells under normal and disease state (activated CD4+T cells, mast celles, monocytes, macrophages, immature and mature monocyte-derived dendritic cells)
    • Signals through heterodimeric receptor complex consisting of IL-31 receptor alpha and oncostatin M receptor
    • Plays predominant function in mediation of inflammatory and lymphoma-associated itch
    • Increased IL-31 expression has detached in inflamed tissues from patients with atopic dermatitis, bowel diseases, allergic asthma and rhinitis
Process:
  • Antibody specific for human IL-31 pre-coated onto microwells
  • Human IL-31 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for human IL-31 is added to detect captured human IL-31 protein
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Numero di accesso NP_001014358
Intervallo saggio 31.25 to 2000 pg/mL
Assay Sensitivity 7.4 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 386653
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID Q6EBC2
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human IL-31 ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine