Learn More
R&D Systems™ Human IL-34 Quantikine ELISA Kit
Codice prodotto. 18752114
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per Dimensione della confezione
18752114 1 x 96-well Plate 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18752114 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore D3400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    1013.25€ / 1 sets
    Risparmia 116.75€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Human IL-34 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-34 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-34 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), human milk (13 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 31.30 - 2000pg/mL
Assay Sensitivity 3.06pg/mL
Coniugato HRP
Linea di prodotti R&D Systems
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum
Specificità Natural and Recombinant Human IL-34
Sufficiente per 1 x 96-well Plate
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 146433
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Human Milk (13uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo C16orf77, IL34, IL-34, interleukin 34