Learn More
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA
Codice prodotto. 30021312
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
30021312 5 Plates 1 set
30021411 15 Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30021312 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DY20605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.41€
    426.30€ / 1 sets
    Risparmia 49.11€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Human IL-6 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ELISA Development Kit
Quantità 1 Kit (for 5 Plates)
Specie Human
Coniugato Biotin
Intervallo saggio 9.38 to 600 pg/mL
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 3569
Linea di prodotti R&D Systems
Sinonimo B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Quantità confezione 5 Plates
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Research Area Cytokines