Learn More
R&D Systems™ Human IL-6 QuantiGlo ELISA Kit
Descrizione
The Human IL-6 QuantiGlo ELISA Kit quantifies human IL-6 in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.48 to 1500 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 0.35 pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Citrate, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human IL-6 |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |