Learn More
R&D Systems™ Human IRAK1 (AAH54000.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18720997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18720997 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18720997 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.00€
    781.20€ / 10µg
    Risparmia 44.80€
    5% Sconto
Specifica
Gene IRAK1
Numero di accesso AAH54000.1
ID gene (immissione) 3654
Alias gene EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 1, IRAK-1, IRAKPelle homolog, pelle
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantità 10 μg