Learn More
R&D Systems™ Human IRAK2 (AAB87669.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18773477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18773477 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18773477 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.00€
    781.20€ / 10µg
    Risparmia 44.80€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Specifica
Gene IRAK2
Numero di accesso AAB87669.1
ID gene (immissione) 3656
Alias gene interleukin-1 receptor associated kinase-2, interleukin-1 receptor-associated kinase 2, interleukin-1 receptor-associated kinase-like 2, IRAK-2, MGC150550
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantità 10 μg