Learn More
Human ITFG1 (CDA08) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32142137 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32142137 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2632361Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Human ITFG1 (CDA08) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ITFG1 (CDA08) knockout HeLa