Learn More
Novus Biologicals™ Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Lupus)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Lupus) is derived from human.
Specifica
Specifica
| Tissue | Digestive/Waste |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Membrane Protein - Lupus: Kidney |
| Frazione cellulare | Membrane |
| Condizione del tessuto | Lupus |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Product Type | Human Kidney Membrane Tissue Lysate (Adult Lupus) |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Show More |
For Research Use Only