Learn More
Novus Biologicals™ Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18786293 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18786293 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18786293 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82059231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.00€
    541.80€ / 1mg
    Risparmia 31.20€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Metodo di preparazione Western Blot Electrophoresis
Quantità 1 mg
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio Kidney
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.