Learn More
Abnova™ Human KIF17 Partial ORF (NP_065867.1, 930 a.a. - 1029 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_065867.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 57576 |
Peso molecolare | 36.74kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16159186
|
Abnova™
H00057576-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16149186
|
Abnova™
H00057576-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence: NMEEDRYRLMLSRSNSENIASNYFRSKWASQILSTDARKSLTHHNSPPGLSCPLSNNSAIPPTQAPEMPQPRPFRLESLDIPFTKAKRKKSKSNFGSEPLSpecifica
NP_065867.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA1405/KIF17B/KIF3X | |
KIF17 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57576 | |
KIF17 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NMEEDRYRLMLSRSNSENIASNYFRSKWASQILSTDARKSLTHHNSPPGLSCPLSNNSAIPPTQAPEMPQPRPFRLESLDIPFTKAKRKKSKSNFGSEPL | |
RUO | |
KIF17 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |