Learn More
Proteintech™ Human KIM-1/HAVCR1 ELISA Kit
Codice prodotto. 16831546 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di campione:
Plasma, Serum
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di campione unitSize
16831546 Plasma, Serum 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16831546 Fornitore Proteintech™ N. del fornitore KE0013696T
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous KIM-1
  • Recognizes human KIM-1
  • KIM-1 (Kidney injury molecule 1, Hepatitis A virus cellular receptor 1, HAVCR, T-cell immunoglobulin, mucin domain 1, TIM-1) is a class I integral membrane glycoprotein with ectodomain containing Ig-like domain and mucin domain
    • Acts as membrane receptor for HAV
    • Provides costimulatory signal for T cell activation and inhibits development of peripheral tolerance
    • Involved in regulation of asthma and allergic diseases
    • Reported KIM-1 shed into urine after acute kidney damage
    • Marker of renal tubular injury
Process:
  • Antibody specific for KIM-1 pre-coated onto microwells
  • KIM-1 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
  • After extensive washing, another antibody specific for KIM-1 is added to detect captured KIM-1 protein
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
  • Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
    • Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
Numero di accesso BC013325
Intervallo saggio 31.25 to 2000 pg/mL
Assay Sensitivity 1.1 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Human
ID gene (immissione) 26762
Specie ospite Human
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID Q96D42
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human N-cadherin ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine