Learn More
R&D Systems™ Human KLHL13 (NP_277030.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18711347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18711347 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18711347 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.50€
    781.20€ / 10µg
    Risparmia 94.30€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Gene KLHL13
ID gene (immissione) 90293
Alias gene BTB and kelch domain containing 2, BTB and kelch domain-containing protein 2, kelch-like 13 (Drosophila), kelch-like protein 13, KIAA1309, MGC74791
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.