Learn More
Abnova™ Human KLRG1 Partial ORF (NP_005801, 57 a.a. - 119 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_005801
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 10219
Peso molecolare 32.67kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16172166
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010219-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16162166
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010219-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Natural killer (NK) cells are lymphocytes that can mediate lysis of certain tumor cells and virus-infected cells without previous activation. They can also regulate specific humoral and cell-mediated immunity. The protein encoded by this gene belongs to the killer cell lectin-like receptor (KLR) family, which is a group of transmembrane proteins preferentially expressed in NK cells. Studies in mice suggested that the expression of this gene may be regulated by MHC class I molecules. Alternatively spliced transcript variants have been reported, but their full-length natures have not yet been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: QWILCQGSNYSTCASCPSCPDRWMKYGNHCYYFSVEEKDWNSSLEFCLARDSHLLVITDNQEM
Specifica
Specifica
NP_005801
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.67kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
2F1/CLEC15A/MAFA/MAFA-2F1/MAFA-L/MAFA-LIKE/MGC13600
KLRG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10219
KLRG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QWILCQGSNYSTCASCPSCPDRWMKYGNHCYYFSVEEKDWNSSLEFCLARDSHLLVITDNQEM
RUO
KLRG1
Wheat Germ (in vitro)