Learn More
R&D Systems™ Human Legumain (NP_005597.3) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18704187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18704187 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18704187 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Specifica
Gene Legumain/Asparaginyl Endopeptidase
Numero di accesso NP_005597.3
ID gene (immissione) 5641
Alias gene AEP, Asparaginyl endopeptidase, cysteine protease 1, legumain, LGMN, LGMN1, Protease, cysteine 1, protease, cysteine, 1 (legumain), PRSC1EC 3.4.22.34
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg