Learn More
R&D Systems™ Human Leptin Quantikine ELISA Kit
Descrizione
The Human Leptin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Leptin/OB in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), citrate plasma (10 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 7.8pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Human Leptin |
| Sufficiente per | 1 x 96-well Plate |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Vedi altri risultati |