missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LGALS14 Partial ORF (NP_064514.1, 73 a.a. - 139 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_064514.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 56891
Peso molecolare 33.11kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16158836
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00056891-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16148836
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00056891-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene is predominantly expressed in placenta. The encoded protein belongs to the galectin (galaptin/S-lectin) family. The members of galectin family contain one or two carbohydrate recognition domains, which can bind beta-galactoside. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq]

Sequence: RYEEKCYYLPFEDGKPFELCIYVRHKEYKVMVNGQRIYNFAHRFPPASVKMLQVLRDISLTRVLISD
Specifica

Specifica

NP_064514.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.11kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLC2/MGC22235/PPL13
LGALS14
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56891
LGALS14 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RYEEKCYYLPFEDGKPFELCIYVRHKEYKVMVNGQRIYNFAHRFPPASVKMLQVLRDISLTRVLISD
RUO
LGALS14
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications