Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Specifica
Specifica
| Metodo di preparazione | Western Blot Electrophoresis |
| Quantità | 1 mg |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Bersaglio | Liver |
| Sinonimo | Liver, Liver lysate, liver lysates |