Learn More
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32157442 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32157442 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2589441Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T