missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LOC407835 Full-length ORF (AAH67760.1, 1 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso AAH67760.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 407835
Peso molecolare 68.9kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16160674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00407835-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16150674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00407835-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Sequence: MLARRKPMLPALTINPTIAEGPSPTSEGASEANLVDLQKKLEELELDEQQKRLEAFLTQKAKVGELKDDDFERTSELDAGNGGVVTKVQHRPSGLIMARKLIHLEIKPAIRNQIIREHQVLHECNSPYIVGFYGAFYCDREISICMEHMDGGSLDQGLKEAKRIPEDILGKVSIAVLRGLAYLREKHQIMHRNVKPSNILVNSRGEIKLCDFGVSGQLIDSMANSFMGTRSYMAPERLQGTHYSVQSVIWSMDLSLVELAIERYPIPPPDAKELEAIFGQPVVDREEGEPHSISSWPGSPGRPNSGYGMDSLPAMAIFELLDYIVKEPPPKLPNGVFTPDFQEFVNKCLIKNPTERADLKMLTNHAFIKRSEVKEADFAC
Specifica

Specifica

AAH67760.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
68.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLARRKPMLPALTINPTIAEGPSPTSEGASEANLVDLQKKLEELELDEQQKRLEAFLTQKAKVGELKDDDFERTSELDAGNGGVVTKVQHRPSGLIMARKLIHLEIKPAIRNQIIREHQVLHECNSPYIVGFYGAFYCDREISICMEHMDGGSLDQGLKEAKRIPEDILGKVSIAVLRGLAYLREKHQIMHRNVKPSNILVNSRGEIKLCDFGVSGQLIDSMANSFMGTRSYMAPERLQGTHYSVQSVIWSMDLSLVELAIERYPIPPPDAKELEAIFGQPVVDREEGEPHSISSWPGSPGRPNSGYGMDSLPAMAIFELLDYIVKEPPPKLPNGVFTPDFQEFVNKCLIKNPTERADLKMLTNHAFIKRSEVKEADFAC
RUO
LOC407835
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
407835
LOC407835 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LOC407835
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications