Learn More
R&D Systems™ Human LOXL2 (AAH00594) VersaClone cDNA
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | AAH00594 |
| ID gene (immissione) | 4017 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Specie | Human |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Quantità | 10 μg |