Learn More
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32141713 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32141713 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2584981Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T