missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human LRRN1 Full-length ORF (CAL37408.1, 1 a.a. - 716 a.a.) Recombinant Protein with GST-pstS1 tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | CAL37408.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 57633 |
Peso molecolare | 106.7kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16162853
|
Abnova™
H00057633-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16152853
|
Abnova™
H00057633-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence: MARMSFVIAACQLVLGLLMTSLTESSIQNSECPQLCVCEIRPWFTPQSTYREATTVDCNDLRLTRIPSNLSSDTQVLLLQSNNIAKTVDELQQLFNLTELDFSQNNFTNIKEVGLANLTQLTTLHLEENQITEMTDYCLQDLSNLQELYINHNQISTISAHAFAGLKNLLRLHLNSNKLKVIDSRWFDSTPNLEILMIGENPVIGILDMNFKPLANLRSLVLAGMYLTDIPGNALVGLDSLESLSFYDNKLVKVPQLALQKVPSLKFLDLNKNPIHKIQEGDFKNMLRLKELGINNMGELVSVDRYALDNLPELTKLEATNNPKLSYIHRLAFRSVPALESLMLNNNALNAIYQKTVESLPNLREISIHSNPLRCDCVIHWINSNKTNIRFMEPLSMFCAMPPEYKGHQVKEVLIQDSSEQCLPMISHDSFPNRLNVDIGTTVFLDCRAMAEPEPEIYWVTPIGNKITVETLSDKYKLSSEGTLEISNIQIEDSGRYTCVAQNVQGADTRVATIKVNGTLLDGTQVLKIYVKQTESHSILVSWKVNSNVMTSNLKWSSATMKIDNPHITYTARVPVDVHEYNLTHLQPSTDYEVCLTVSNIHQQTQKSCVNVTTKNAAFAVDISDQETSTALAAVMGSMFAVISLASIAVYFAKRFKRKNYHHSLKKYMQKTSSIPLNELYPPLINLWEGDSEKDKDGSADTKPTQVDTSRSYYMWSpecifica
CAL37408.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
106.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MARMSFVIAACQLVLGLLMTSLTESSIQNSECPQLCVCEIRPWFTPQSTYREATTVDCNDLRLTRIPSNLSSDTQVLLLQSNNIAKTVDELQQLFNLTELDFSQNNFTNIKEVGLANLTQLTTLHLEENQITEMTDYCLQDLSNLQELYINHNQISTISAHAFAGLKNLLRLHLNSNKLKVIDSRWFDSTPNLEILMIGENPVIGILDMNFKPLANLRSLVLAGMYLTDIPGNALVGLDSLESLSFYDNKLVKVPQLALQKVPSLKFLDLNKNPIHKIQEGDFKNMLRLKELGINNMGELVSVDRYALDNLPELTKLEATNNPKLSYIHRLAFRSVPALESLMLNNNALNAIYQKTVESLPNLREISIHSNPLRCDCVIHWINSNKTNIRFMEPLSMFCAMPPEYKGHQVKEVLIQDSSEQCLPMISHDSFPNRLNVDIGTTVFLDCRAMAEPEPEIYWVTPIGNKITVETLSDKYKLSSEGTLEISNIQIEDSGRYTCVAQNVQGADTRVATIKVNGTLLDGTQVLKIYVKQTESHSILVSWKVNSNVMTSNLKWSSATMKIDNPHITYTARVPVDVHEYNLTHLQPSTDYEVCLTVSNIHQQTQKSCVNVTTKNAAFAVDISDQETSTALAAVMGSMFAVISLASIAVYFAKRFKRKNYHHSLKKYMQKTSSIPLNELYPPLINLWEGDSEKDKDGSADTKPTQVDTSRSYYMW | |
RUO | |
LRRN1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST-pstS1 | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
57633 | |
LRRN1 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FIGLER3/KIAA1497/NLRR-1 | |
LRRN1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |